Ensaio
98%
atividade óptica
[α]22/D +18°, c = 1 in H2O
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
161-165 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].N[C@@H](CO)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c10-8(6-11)5-7-1-3-9(12)4-2-7;/h1-4,8,11-12H,5-6,10H2;1H/t8-;/m1./s1
chave InChI
PNGCRFWYSRUQTB-DDWIOCJRSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)