468568
Hexyllithium solution
2.3 M in hexane
Sinônimo(s):
1-Hexyllithium, n-Hexyllithium, Hexane - lithium complex
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
concentração
2.3 M in hexane
pb
69 °C
densidade
0.708 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Li]CCCCCC
InChI
1S/C6H13.Li/c1-3-5-6-4-2;/h1,3-6H2,2H3;
chave InChI
RMKNFFPDYCVCDI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Ni-catalyzed cross-coupling with aryl halides.
- Cu-catalyzed enantioselective allylic alkylation.
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
15.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-9 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?