Documentos Principais
460656
Sigma-Aldrich
mono-Benzyl malonate
95%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2O2CCH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
194.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
47-51 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
ester
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H10O4/c11-9(12)6-10(13)14-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,11,12)
chave InChI
CFLAHQSWDKNWPW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
mono-Benzyl malonate can be synthesized by the reaction of Meldrum′s acid (2,2-dimethyl- 1,3-dioxane-4,6-dione) with benzyl alcohol.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A potential suicide inhibitor of adenylosuccinate lyase.
Hartgers A, et al.
Nucleosides and Nucleotides, 11(2), 1325-1332 (1992)