Documentos Principais
456802
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)phenylboronic acid
≥95%
Sinônimo(s):
4-(Methylsulfanyl)benzeneboronic acid, 4-(Methylsulfanyl)phenylboronic acid, 4-(Methylthio)benzeneboronic acid
About This Item
Fórmula linear:
CH3SC6H4B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
168.02
Beilstein:
3247219
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
Impurezas
<15% anhydride
pf
210-214 °C (lit.)
grupo funcional
thioether
cadeia de caracteres SMILES
CSc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C7H9BO2S/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
chave InChI
IVUHTLFKBDDICS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant involved in:
  • Suzuki-Miyaura cross coupling reactions with 2-aryl-1-bromo-1-nitroethenes or alkynyl bromides
  • Addition reactions with naphthyridine N-oxides
  • Oxyarylation of Heck reaction intermediates for synthesis of THF derivatives
  • Sulfoxidation reactions
  • Copper-catalyzed halogenation
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)