Documentos Principais
448427
Sigma-Aldrich
(4R)-2-Hydroxy-5,5-dimethyl-4-phenyl-1,3,2-dioxaphosphorinan 2-oxide
98%
Sinônimo(s):
(2R,4R)-5,5-Dimethyl-2-hydroxy-4-phenyl-1,3,2-dioxaphosphorinan 2-oxide, (R)-(−)-2-Hydroxy-5,5-dimethyl-4-phenyl-1,3,2-dioxaphosphorinane 2-oxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H15O4P
Número CAS:
Peso molecular:
242.21
Beilstein:
4294714
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D −62°, c = 0.5 in methanol
Impurezas
<5% water
pf
224-227 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
phosphate
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)COP(O)(=O)O[C@@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C11H15O4P/c1-11(2)8-14-16(12,13)15-10(11)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,8H2,1-2H3,(H,12,13)/t10-/m1/s1
chave InChI
PSZSDCWNBXVDFG-SNVBAGLBSA-N
Aplicação
(4R)-2-Hydroxy-5,5-dimethyl-4-phenyl-1,3,2-dioxaphosphorinan 2-oxide can be used:
  • As a reactant in the phosphoalkoxylation of aromatic enones.
  • As a chiral resolving agent in the resolution of amino acids, amines, and amino alcohols.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Enantiomeric impurities in chiral catalysts, auxiliaries and synthons used in enantioselective synthesis
Armstrong DW, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 9(12), 2043-2064 (1998)