Documentos Principais
447056
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Acetoxypropionyl chloride
97%
Sinônimo(s):
O-Acetyl-L-lactyl chloride, AP-Cl
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(O2CCH3)COCl
Número CAS:
Peso molecular:
150.56
Beilstein:
1722943
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
liquid
atividade óptica
[α]20/D −31°, c = 4 in chloroform
índice de refração
n20/D 1.423 (lit.)
pb
50 °C/5 mmHg (lit.)
densidade
1.189 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
ester
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](OC(C)=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H7ClO3/c1-3(5(6)8)9-4(2)7/h3H,1-2H3/t3-/m0/s1
chave InChI
ALHZEIINTQJLOT-VKHMYHEASA-N
Aplicação
Frequently used chiral building block. Also used to resolve a bicyclic α-hydroxylactone and to prepare chiral phosphonates used in an enantiomeric excess assay of unprotected amino acids. Useful chiral derivatizing agent.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Burlina, F. et al.
Tetrahedron Letters, 35, 8151-8151 (1994)
Tetrahedron Asymmetry, 2, 987-987 (1991)
Zhu, J. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 6389-6389 (1995)
Hulst, R. et al.
Tetrahedron, 50, 11721-11721 (1994)
Kende, A.S. et al.
Journal of the American Chemical Society, 115, 9842-9842 (1993)