Key Documents
444111
Sigma-Aldrich
Erbium(III) perchlorate solution
40 wt. % in H2O, 99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Erbium triperchlorate
About This Item
Fórmula linear:
Er(ClO4)3
Número CAS:
Peso molecular:
483.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
99.9% trace metals basis
forma
liquid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: erbium
concentração
40 wt. % in H2O
Impurezas
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
densidade
1.44 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Er+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.Er/c3*2-1(3,4)5;/h3*(H,2,3,4,5);/q;;;+3/p-3
chave InChI
FGBKFKCLWFRKEW-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
Erbium(III)perchlorate can be used:
  • To synthesize luminescent metal-organicframeworks.
  • As a rare-earth dopant along with an organicprecursor to prepare fluorophosphate glasses.
  • As a startingmaterial in the preparation of [Er2(Gly)6(H2O)4](ClO4)6 .5H2O,a rare earth complex coordinated with amino acid.
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)