Key Documents
444073
Sigma-Aldrich
N-(2-Hydroxyethyl)succinimide
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H9NO3
Número CAS:
Peso molecular:
143.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
solid
Impurezas
3% xylene
pb
160-164 °C/3 mmHg (lit.)
pf
57-61 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
imide
cadeia de caracteres SMILES
OCCN1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C6H9NO3/c8-4-3-7-5(9)1-2-6(7)10/h8H,1-4H2
chave InChI
TWYIPMITVXPNEM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
A new synthesis and crystal structure of n-(2-hydroxyethyl) succinimide.
Pitkanen M, et al.
Tetrahedron, 44(1), 261-265 (1988)