441287
(1S)-(+)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
≥98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H7NO
Número CAS:
Peso molecular:
109.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
atividade óptica
[α]20/D +565°, c = 1 in chloroform
pureza óptica
ee: 99% (HPLC)
pf
94-97 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1N[C@H]2C[C@@H]1C=C2
InChI
1S/C6H7NO/c8-6-4-1-2-5(3-4)7-6/h1-2,4-5H,3H2,(H,7,8)/t4-,5+/m0/s1
chave InChI
DDUFYKNOXPZZIW-CRCLSJGQSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
This lactam and its antipode are precursors to the enantiomers of the carbocyclic nucleoside carbovir. It has been demonstrated that (-)-carbovir is a potent inhibitor of HIV-1 and based on clinical trials it could become an alternative to AZT. AZT is a trademark of The Wellcome Foundation Ltd.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Campbell, J.A. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 4602-4602 (1995)
E L White et al.
Biochemical and biophysical research communications, 161(2), 393-398 (1989-06-15)
Carbocylic 2',3'-didehydro-2',3'-dideoxyguanosine (Carbovir; NSC 614846) is an antiretroviral agent which may be useful in the treatment of AIDS. We have synthesized the 5'-triphosphate of Carbovir and examined its ability to inhibit human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) reverse transcriptase (EC
Jung. M.E. Rhee, H.
The Journal of Organic Chemistry, 59, 4719-4719 (1994)
Handa, S. et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1885-1885 (1994)
Evans, C.T. et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 589-589 (1992)