440442
O-(Trimethylsilyl)hydroxylamine
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
Aminoxytrimethylsilane
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
90%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.405 (lit.)
p.e.
98-100 °C (lit.)
densidade
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)ON
InChI
1S/C3H11NOSi/c1-6(2,3)5-4/h4H2,1-3H3
chave InChI
AEKHNNJSMVVESS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
12 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?