433837
Ethyl cellulose
viscosity 46 cP, 5 % in toluene/ethanol 80:20(lit.), extent of labeling: 48% ethoxyl
Sinônimo(s):
Cellulose ethylate
About This Item
Produtos recomendados
descrição
water vapor transmission 890 g/m2/24hrs 3-mil. film (ASTM E96-66,E)
Formulário
powder
temperatura de autoignição
698 °F
dureza
52-61 (Sward, 3-mil. film)
concentração
48.0-49.5%
Extensão da rotulagem
48% ethoxyl
2.25-2.58 mol ethyl per mol cellulose (D.S.)
índice de refração
n20/D 1.47 (lit.)
viscosidade
46 cP, 5 % in toluene/ethanol 80:20(lit.)
temperatura de transição
Tg 120-124 °C
solubilidade
esters, aromatic hydrocarbons, alcohols and ketones: soluble
densidade
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@H](C(C(C(C1COCC)OCC)OCC)OCC)O[C@@H]2C(OC(C(C2OCC)OCC)OCC)COCC
chave InChI
MINRZDZESGXKDM-OLIDUAMRSA-N
Aplicação
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?