46070
Ethyl cellulose
48.0-49.5% (w/w) ethoxyl basis
Formulário
powder
temperatura de autoignição
698 °F
concentração
48.0-49.5 % (w/w) (ethoxyl)
cor
white
índice de refração
n20/D 1.47 (lit.)
viscosidade
7-15 mPa.s, 6 % in toluene/ethanol 80:20(25 °C)
densidade
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@H](C(C(C(C1COCC)OCC)OCC)OCC)O[C@@H]2C(OC(C(C2OCC)OCC)OCC)COCC
InChI
1S/C28H54O11/c1-9-29-17-19-21(31-11-3)23(32-12-4)26(35-15-7)28(38-19)39-22-20(18-30-10-2)37-27(36-16-8)25(34-14-6)24(22)33-13-5/h19-28H,9-18H2,1-8H3/t19?,20?,21?,22-,23?,24?,25?,26?,27?,28+/m1/s1
chave InChI
MINRZDZESGXKDM-OLIDUAMRSA-N
Aplicação
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?