Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
163-165 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2OC(=CC(=O)c2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C16H12O3/c1-18-12-7-8-15-13(9-12)14(17)10-16(19-15)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3
chave InChI
XZQLSABETMKIGG-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
rat ... Gabra2(29706)
Descrição geral
Aplicação
- As internal standard for the analysis of polyphenolic content of in-vitro-cultured chestnut shoots.
- Synthesis of biflavonoids, rac- and meso-6,6-dimethoxy-2,2-biflavanones.
- As internal standard for the separation of phenolic compounds in the apricot tissue by HPLC.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)