Documentos Principais
417203
Sigma-Aldrich
R-Alpine-Borane®
97%
Sinônimo(s):
B-Isopinocampheyl-9-borabicyclo[3.3.1]nonane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H31B
Número CAS:
Peso molecular:
258.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]21/D -22°, c = 12 in THF
p.e.
>55 °C (lit.)
densidade
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H]1[C@@H](CC2CC1C2(C)C)B3C4CCCC3CCC4
InChI
1S/C18H31B/c1-12-16-10-13(18(16,2)3)11-17(12)19-14-6-4-7-15(19)9-5-8-14/h12-17H,4-11H2,1-3H3/t12-,13+,14-,15+,16-,17-/m1/s1
chave InChI
VCDGSBJCRYTLNU-PHPOFCCKSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
R-Alpine-Borane® is a chiral reducing agent, synthesized from (+)-α-pinene via hydroboration.
Aplicação
R-Alpine-Borane® may be used in the preparation of (22R)-hydroxy-23-acetylenic steroids with high stereoselectivity.
Reagent for the asymmetric reduction of a variety of prochiral ketones.
Informações legais
Alpine-Borane is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Pyr. Liq. 1
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ramachandran, P.V. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 4, 2399-2399 (1993)
Stereocontrolled synthesis of 22-hydroxy-23-acetylenic steroids, key intermediates in steroid side chain construction. Observation of a directive effect by an a-chiral site during asymmetric reduction with-B-3-pinanyl-9-BBN (Alpine-Borane).
Midland MM and Kwon YC.
Tetrahedron Letters, 25(52), 5981-5984 (1984)
Diisopinocampheylchloroborane, a remarkably efficient chiral reducing agent for aromatic prochiral ketones.
Chandrasekharan J, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 50(25), 5446-5448 (1985)
Matteson DS
Stereodirected Synthesis with Organoboranes, 346-347 (2012)