Documentos Principais
417041
Sigma-Aldrich
S-Alpine-Borane®
97%
Sinônimo(s):
B-Isopinocampheyl-9-borabicyclo[3.3.1]nonane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H31B
Número CAS:
Peso molecular:
258.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]22/D +20°, c = 12 in THF
p.e.
>55 °C (lit.)
densidade
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1[C@H](CC2CC1C2(C)C)B3C4CCCC3CCC4
InChI
1S/C18H31B/c1-12-16-10-13(18(16,2)3)11-17(12)19-14-6-4-7-15(19)9-5-8-14/h12-17H,4-11H2,1-3H3/t12-,13+,14-,15+,16-,17-/m0/s1
chave InChI
VCDGSBJCRYTLNU-NEXGVSGLSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
S-Alpine-Borane® is a chiral reducing agent, synthesized from (-)-α-pinene via hydroboration.
Aplicação
S-Alpine-Borane® may be used in the preparation of (-)-(4S)-5-methyl-2-hexyn-4-ol, an intermediate for the synthesis of (+)-Prelog-Djerassi lactonic aldehyde.
Informações legais
Alpine-Borane is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Pyr. Liq. 1
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Application of [2,3] sigmatropic (Wittig) rearrangements in synthesis. The synthesis of (+)-Prelog-Djerassi lactone.
Tsai DJS, and Midland MM.
Journal of the American Chemical Society, 107(13), 3915-3918 (1985)
Matteson DS
Stereodirected Synthesis with Organoboranes, 346-347 (2012)