41571
1,1-Dimethylsiletane
≥95%
Sinônimo(s):
1,1-Dimethylsilacyclobutane, Dimethyltrimethylenesilane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H12Si
Número CAS:
Peso molecular:
100.23
Beilstein:
102434
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.428
densidade
0.777 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si]1(C)CCC1
InChI
1S/C5H12Si/c1-6(2)4-3-5-6/h3-5H2,1-2H3
chave InChI
YQQFFTNDQFUNHB-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Reactive silicon compound undergoing various insertion reactions giving 5- and 6-membered rings
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
23.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Y. Kakeyama et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 64, 1461-1461 (1991)
Tetrahedron Letters, 31, 6059-6059 (1990)
K. Matsumoto et al.
Tetrahedron Letters, 31, 6055-6055 (1990)