407712
Benzylamine
purified by redistillation, ≥99.5%
Sinônimo(s):
α-Aminotoluene
Ensaio
≥99.5%
Formulário
liquid
purificado por
glass distillation
redistillation
índice de refração
n20/D 1.543 (lit.)
p.e.
184-185 °C (lit.)
pf
10 °C (lit.)
solubilidade
alcohol: miscible
diethyl ether: soluble
water: miscible
densidade
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
NCc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,8H2
chave InChI
WGQKYBSKWIADBV-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... AOC3(8639)
mouse ... Aoc3(11754)
Aplicação
- To modify alkanethiol monolayers, via amide and ester formation reactions, for attaching monolayer and submonolayer coverages of specific chemical species onto metal electrodes.
- As carrier electrolyte for the separation of alkali, alkaline earth and ammonium cations in water samples by capillary electrophoresis with indirect UV detection.
- To synthesize cross-linked porous copolymer supports based on N-(p-vinylbenzoyl)-2-methylalanine, styrene and divinylbenzene.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
149.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
65 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?