401684
Lead(II) acetylacetonate
technical grade
Sinônimo(s):
2,4-Pentanedione lead(II) derivative
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
forma
powder
adequação da reação
core: lead
reagent type: catalyst
pf
141-144 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)\C=C(\C)O[PbH2]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Pb/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
chave InChI
UNNUWSQNTAFLDC-FDGPNNRMSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?