Ensaio
99%
forma
liquid
atividade óptica
[α]20/D +6.5°, c = 2 in methylene chloride
pureza óptica
ee: 98% (GLC)
índice de refração
n20/D 1.442 (lit.)
pb
100 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC[C@@H](O)C#C
InChI
1S/C8H14O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h2,8-9H,3,5-7H2,1H3/t8-/m0/s1
chave InChI
VUGRNZHKYVHZSN-QMMMGPOBSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
147.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
64 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?