Documentos Principais
397326
Sigma-Aldrich
Tetrakis(diethylamido)tin(IV)
Sinônimo(s):
Tetrakis(diethylamino)tin(IV)
About This Item
Fórmula linear:
[(C2H5)2N]4Sn
Número CAS:
Peso molecular:
407.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
liquid
Nível de qualidade
adequação da reação
core: tin
índice de refração
n20/D 1.49 (lit.)
p.e.
110 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidade
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)[Sn](N(CC)CC)(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/4C4H10N.Sn/c4*1-3-5-4-2;/h4*3-4H2,1-2H3;/q4*-1;+4
chave InChI
IFVSPCQTOMZHOP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Tetrakis(diethylamido)tin(IV) is a volatile compound with four exchangeable ligands. It is widely used as a precursor to produce metal oxide thin films by the chemical vapor deposition method.
Aplicação
Tetrakis(diethylamido)tin(IV) can be used:
  • As a precursor to synthesize mesoporous tin silicate xerogels via non-hydrolytic templated sol–gel synthesis. These xerogels are potential catalysts for aminolysis and for the Meerwein–Ponndorf–Verley reduction.
  • To produce stable metal oxide thin films on the surface of carbon electrode materials.
  • To fabricate an ultrathin layer of SnO2 on carbon nanotubes, which can be used as anodes for lithium-ion batteries. This ultrathin layer helps to enhance the cycling stability and rate capability of anodes.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
102.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
39 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)