Documentos Principais
394998
Supelco
N,N-Dimethylformamide dipropyl acetal
for GC derivatization, LiChropur
Sinônimo(s):
1,1-Dipropoxy-N,N-dimethylmethylamine, 1,1-Dipropoxytrimethylamine
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2NCH(OCH2CH2CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
175.27
Beilstein:
1098524
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
for GC derivatization
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.5%
Formulário
liquid
qualidade
LiChropur
adequação da reação
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.409 (lit.)
p.e.
67-68 °C/14 mmHg (lit.)
densidade
0.854 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCOC(OCCC)N(C)C
InChI
1S/C9H21NO2/c1-5-7-11-9(10(3)4)12-8-6-2/h9H,5-8H2,1-4H3
chave InChI
NSLGQFIDCADTAS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
N,N-Dimethylformamide dipropyl acetal is an derivatizing reagent.
Aplicação
It was used as derivatizing agent in a study to determine cocaine and benzoyl ecgonine in urine using GC with on-column alkylation.
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
114.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
46 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
N C Jain et al.
Journal of forensic sciences, 22(1), 7-16 (1977-01-01)
A gas chromatographic procedure has been developed for the simultaneous determination of cocaine and benzoyl ecgonine in urine specimens. The two drugs are extracted by isopropanol/chloroform from urine samples saturated with a bisalt buffer. The organic extract is evaporated to