Documentos Principais
392170
Sigma-Aldrich
Methyl 3,4-O-isopropylidene-L-threonate
97%
Sinônimo(s):
R,4S)-2,2-Dimethyl-α-hydroxy-1,3-dioxolane-4-acetic acid methyl ester, 3,4-O-Isopropylidene-L-threonic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H14O5
Número CAS:
Peso molecular:
190.19
Beilstein:
7862
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]20/D +18.5°, c = 2 in acetone
índice de refração
n20/D 1.446 (lit.)
p.e.
125 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)[C@H](O)[C@@H]1COC(C)(C)O1
InChI
1S/C8H14O5/c1-8(2)12-4-5(13-8)6(9)7(10)11-3/h5-6,9H,4H2,1-3H3/t5-,6+/m0/s1
chave InChI
JSFASCPVVJBLRD-NTSWFWBYSA-N
Aplicação
Used to prepare a dihydrofuran substrate in the total synthesis of (-)-echinosporin.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
210.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
99 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Journal of the American Chemical Society, 114, 2567-2567 (1992)