39000
2-Dimethylaminoethanol (+)-bitartrate salt
≥99.0%
Sinônimo(s):
Atrol, N,N-Dimethylethanolamine (+)-bitartrate salt
Ensaio
≥99.0%
atividade óptica
[α]20/D +18±1°, c = 3% in H2O
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
109-113 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)CCO.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H11NO.C4H6O6/c1-5(2)3-4-6;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h6H,3-4H2,1-2H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;1-,2-/m.1/s1
chave InChI
UIEGYKVRCKDVKQ-LREBCSMRSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?