Key Documents
389927
Sigma-Aldrich
Silicon 2,3-naphthalocyanine dichloride
Dye content 85 %
Sinônimo(s):
2,3-Naphthalocyaninato-dichlorosilane, Dichloro-2,3-naphthalocyaninatosilane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C48H24Cl2N8Si
Número CAS:
Peso molecular:
811.75
Beilstein:
9467657
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
forma
powder
composição
Dye content, 85%
λmax
780 nm
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Si]1(Cl)n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7cc8ccccc8cc37)c9cc%10ccccc%10cc69)c%11cc%12ccccc%12cc5%11)c%13cc%14ccccc%14cc4%13
InChI
1S/C48H24Cl2N8Si/c49-59(50)57-45-37-21-29-13-5-6-14-30(29)22-38(37)47(57)55-43-35-19-27-11-3-4-12-28(27)20-36(35)44(52-43)56-48-40-24-32-16-8-7-15-31(32)23-39(40)46(58(48)59)54-42-34-18-26-10-2-1-9-25(26)17-33(34)41(51-42)53-45/h1-24H/b53-41-,53-45-,54-42-,54-46-,55-43-,55-47-,56-44-,56-48-
chave InChI
XIINLOVCJKUOQC-IIZSCGODSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)