Documentos Principais
381926
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) 2,3-naphthalocyanine
Dye content 85 %
Sinônimo(s):
2,3-Naphthalocyanine cobalt(II) salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C48H24CoN8
Número CAS:
Peso molecular:
771.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
composição
Dye content, 85%
λmax
731 nm
cadeia de caracteres SMILES
[Co]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7cc8ccccc8cc37)c9cc%10ccccc%10cc69)c%11cc%12ccccc%12cc5%11)c%13cc%14ccccc%14cc4%13
InChI
1S/C48H24N8.Co/c1-2-10-26-18-34-33(17-25(26)9-1)41-49-42(34)54-44-37-21-29-13-5-6-14-30(29)22-38(37)46(51-44)56-48-40-24-32-16-8-7-15-31(32)23-39(40)47(52-48)55-45-36-20-28-12-4-3-11-27(28)19-35(36)43(50-45)53-41;/h1-24H;/q-2;+2
chave InChI
PCLONZCDFMRSKV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)