378674
Carbendazim
97%
Sinônimo(s):
BCM, Methyl 2-benzimidazolecarbamate, Methyl benzimidazol-2-ylcarbamate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
>300 °C (lit.)
solubilidade
pyridine: soluble 1%, clear, very faintly brownish-yellow
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)Nc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H9N3O2/c1-14-9(13)12-8-10-6-4-2-3-5-7(6)11-8/h2-5H,1H3,(H2,10,11,12,13)
chave InChI
TWFZGCMQGLPBSX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- As positive control in direct contact assay (mycelial radial growth inhibition assay).
- As pesticide and its effect on the transcription responses of Enchytraeus albidus have been studied.
- As broad-spectrum antifungal compound, to study the antibacterial action of anti-tuberculosis drugs against Mycobacterium tuberculosis in the Dubos broth culture medium.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?