370525
1-Iodo-1H,1H,2H,2H-perfluorodecane
96%
Sinônimo(s):
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-Heptadecafluoro-10-iododecane, 1-Iodo-1H,1H,2H,2H-perfluorodecane, 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-decyl iodide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
pf
54-58 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
iodo
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCI
InChI
1S/C10H4F17I/c11-3(12,1-2-28)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)9(23,24)10(25,26)27/h1-2H2
chave InChI
XVKJSLBVVRCOIT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Liver
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?