366544
Acetonitrilo-d3
99.8 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Sinônimo(s):
Acetonitrilo trideuterado, Cianeto de metila-d3
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99.8 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
liquid
contém
0.03 % (v/v) TMS
Lim. expl.
3.0-16 % (lit.)
técnica(s)
NMR: suitable
Impurezas
≤0.02% water
water
índice de refração
n20/D 1.341 (lit.)
p.e.
80.7 °C (lit.)
pf
-46 °C (lit.)
densidade
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1D3
chave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
Aplicação
It may be used as:
- IR and NMR solvent.
- Probe for zeolite acidity.
- Cartridge eluent in HPLC- SPE (solid-phase extraction)-NMR technique.
Produtos recomendados
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
366544-10X25G-N | 4061837649448 |
366544-25G | 4061831826265 |
366544-50G | 4061831826302 |
366544-10G | |
366544-10X0.6ML | 4061831826258 |
366544-5G | 4061831826319 |
366544-5X10G-N | 4061833636855 |