Documentos Principais
365734
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-(trifluoromethyl)benzenethiol hydrochloride
97%
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H3(CF3)SH · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
229.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
196-198 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Nc1cc(ccc1S)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3NS.ClH/c8-7(9,10)4-1-2-6(12)5(11)3-4;/h1-3,12H,11H2;1H
chave InChI
FIAGYDIJZOWVAB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Amino-4-(trifluoromethyl)benzenethiol hydrochloride may be used in the synthesis of 6-trifluoromethyl-4H-1,4-benzothiazines, via condensation and oxidative cyclization with β-di-carbonyl compounds.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Synthesis of 6-trifluoromethyl-4h-1, 4-benzothiazines as possible anticancer agents.
Gupta RR and Kumar R.
Journal of Fluorine Chemistry, 31(1), 19-24 (1986)