359785
8-Quinolinethiol hydrochloride
97%
Sinônimo(s):
8-Mercaptoquinoline hydrochloride, Thiooxine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
165 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
ethanol: soluble 50 mg/mL, clear, dark orange-brown
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Sc1cccc2cccnc12
InChI
1S/C9H7NS.ClH/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;/h1-6,11H;1H
chave InChI
RWBSBQAUAJSGHY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?