359238
Perfluorooctano
98%
Sinônimo(s):
Octadecafluorooctano
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.3 (lit.)
p.e.
103-104 °C (lit.)
pf
−25 °C (lit.)
densidade
1.766 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
PFAS testing
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8F18/c9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)23)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(24,25)26
chave InChI
YVBBRRALBYAZBM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O perfluorooctano, um transportador de oxigênio, é um alcano usado como solvente para dissolver solutos gasosos.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?