Documentos Principais
331090
Sigma-Aldrich
Bis(dibutylchlorotin(IV)) oxide
98%
About This Item
Fórmula linear:
{[CH3(CH2)3]2Sn(Cl)}2O
Número CAS:
Peso molecular:
552.78
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
109-112 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[Sn](Cl)(CCCC)O[Sn](Cl)(CCCC)CCCC
InChI
1S/4C4H9.2ClH.O.2Sn/c4*1-3-4-2;;;;;/h4*1,3-4H2,2H3;2*1H;;;/q;;;;;;;2*+1/p-2
chave InChI
MWFOVBOCPFXQMF-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)