Documentos Principais
328839
Sigma-Aldrich
Diethylmethoxyborane solution
1.0 M in THF
Sinônimo(s):
Diethylborinic acid methyl ester, Methyl diethylborinate
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)2BOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
99.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
liquid
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: reductant
concentração
1.0 M in THF
densidade
0.868 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCB(CC)OC
InChI
1S/C5H13BO/c1-4-6(5-2)7-3/h4-5H2,1-3H3
chave InChI
FESAXEDIWWXCNG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant involved in:
  • Studying a catalyst for ring-opening metathesis polymerization / vinyl insertion polymerization
  • Reformatsky / quaternary Claisen condensations
  • Enantioselective synthesis of carba-furanose sugars
  • Borane-mediated control radical polymerization for synthesis of fluoropolymers
  • Homologation reactions with sulfonium ylides
  • Trialkylborane promoted adhesion to low surface energy plastics
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-0.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-18 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)