Documentos Principais
327697
Sigma-Aldrich
Tris[2-(diphenylphosphino)ethyl]phosphine
greener alternative
97%
Sinônimo(s):
Tetraphos-Li
About This Item
Fórmula linear:
[(C6H5)2PCH2CH2]3P
Número CAS:
Peso molecular:
670.68
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
134-135 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(CCP(c3ccccc3)c4ccccc4)CCP(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C42H42P4/c1-7-19-37(20-8-1)44(38-21-9-2-10-22-38)34-31-43(32-35-45(39-23-11-3-12-24-39)40-25-13-4-14-26-40)33-36-46(41-27-15-5-16-28-41)42-29-17-6-18-30-42/h1-30H,31-36H2
chave InChI
TVLNGWSWPKIYAO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Aplicação
Ligand used in iron-catalyzed, greener reduction of aldehydes to alcohols under transfer hydrogenation conditions.
Fast and selective iron-catalyzed transfer hydrogenations of aldehydes
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)