Documentos Principais
326828
Sigma-Aldrich
4-Nitroguaiacol
97%
Sinônimo(s):
2-Methoxy-4-nitrophenol
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H3(OCH3)OH
Número CAS:
Peso molecular:
169.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Ensaio
97%
Formulário
powder or crystals
pf
102-104 °C (lit.)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(ccc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO4/c1-12-7-4-5(8(10)11)2-3-6(7)9/h2-4,9H,1H3
chave InChI
IZLVFLOBTPURLP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Nenad Manevski et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 43(1), 126-139 (2014-10-24)
Although skin is the largest organ of the human body, cutaneous drug metabolism is often overlooked, and existing experimental models are insufficiently validated. This proof-of-concept study investigated phase II biotransformation of 11 test substrates in fresh full-thickness human skin explants