Documentos Principais
324876
Sigma-Aldrich
N-(Triphenylphosphoranylidene)aniline
97%
Sinônimo(s):
Anilidenetriphenylphosphorane, Tetraphenylphosphine imide
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)3P=NC6H5
Número CAS:
Peso molecular:
353.40
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Impurezas
<0.5% denatured ethanol
solubilidade
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy (colorless to brown)
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(cc1)N=P(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20NP/c1-5-13-21(14-6-1)25-26(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24/h1-20H
chave InChI
PTLOPIHJOPWUNN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
N-(Triphenylphosphoranylidene)aniline was reported as a new electrolyte additive for high performance lithium cobalt oxide (LiCoO2) electrodes during high voltage operations in lithium ion batteries.
Aplicação
The Staudinger Ligation: A High-Yield, Chemoselective, and Mild Synthetic Method
Intermediate for the preparation of isocyanates and isothiocyanates.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
N-(triphenylphosphoranylidene) aniline as a novel electrolyte additive for high voltage LiCoO2 operations in lithium ion batteries.
Lee J-N, et al.
Electrochimica Acta, 56(14), 5195-5200 (2011)