About This Item
Fórmula linear:
NCC6H4COCl
Número CAS:
Peso molecular:
165.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
99%
p.e.
125-129 °C/11 mmHg (lit.)
pf
42-44 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)c1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H4ClNO/c9-8(11)7-3-1-2-6(4-7)5-10/h1-4H
chave InChI
RPESZQVUWMFBEO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
3-Cyanobenzoyl chloride was used in preparation of 3-cyanobenzoyl-glycine methyl ester and 6A,6D-bis[3-(aminomethyl)benzoyl-glycyl-amino]-6A,6D-dideoxy-β-cyclodextrin.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
N Schaschke et al.
Chemistry & biology, 8(4), 313-327 (2001-04-28)
Human beta-tryptase is a mast cell specific trypsin-like serine protease that is thought to play a key role in the pathogenesis of diverse allergic and inflammatory disorders like asthma and psoriasis. The recently resolved crystal structure revealed that the enzymatically