300756
2,3-Dimethylhydroquinone
97%
Sinônimo(s):
1,4-Dihydroxy-2,3-dimethylbenzene, 2,3-Dimethyl-1,4-benzenediol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
223-225 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1c(C)c(O)ccc1O
InChI
1S/C8H10O2/c1-5-6(2)8(10)4-3-7(5)9/h3-4,9-10H,1-2H3
chave InChI
BXJGUBZTZWCMEX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?