Documentos Principais
224081
Sigma-Aldrich
Chlorohydroquinone
technical grade, 85%
Sinônimo(s):
2-Chloro-1,4-dihydroxybenzene
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3-1,4-(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
144.56
Beilstein:
636835
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
technical grade
Ensaio
85%
p.e.
263 °C (lit.)
pf
100-104 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(O)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H5ClO2/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3,8-9H
chave InChI
AJPXTSMULZANCB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)