About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(15NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
90.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % 15N
Formulário
solid
pf
289 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CC([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/i4+1
chave InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-AZXPZELESA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Cinzia Bocca et al.
Scientific reports, 8(1), 11528-11528 (2018-08-03)
OPA1 (Optic Atrophy 1) is a multi-isoform dynamin GTPase involved in the regulation of mitochondrial fusion and organization of the cristae structure of the mitochondrial inner membrane. Pathogenic OPA1 variants lead to a large spectrum of disorders associated with visual