Documentos Principais
295175
Sigma-Aldrich
Chlorotrifluoromethane
≥99%
Sinônimo(s):
CFC-13
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CClF3
Número CAS:
Peso molecular:
104.46
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99%
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)Cl
InChI
1S/CClF3/c2-1(3,4)5
chave InChI
AFYPFACVUDMOHA-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Packaged in lecture bottle
Produtos recomendados
Brass control valve Z146943 or either of brass regulators Z146706 and Z146714 is recommended.
Pictogramas
Gas cylinderExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Ozone 1 - Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)