Documentos Principais
29511
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-(6,6′-Dimethoxybiphenyl-2,2′-diyl)bis(diphenylphosphine)
greener alternative
≥97%, optical purity ee: ≥99%
Sinônimo(s):
(S)-(−)-2,2′-Bis(diphenylphosphino)-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl, (S)-(−)-MeO-BIPHEP, SL-A101-2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C38H32O2P2
Número CAS:
Peso molecular:
582.61
Beilstein:
4790083
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97%
pureza óptica
ee: ≥99%
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
grupo funcional
phosphine
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(P(c2ccccc2)c3ccccc3)c1-c4c(OC)cccc4P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C38H32O2P2/c1-39-33-25-15-27-35(41(29-17-7-3-8-18-29)30-19-9-4-10-20-30)37(33)38-34(40-2)26-16-28-36(38)42(31-21-11-5-12-22-31)32-23-13-6-14-24-32/h3-28H,1-2H3
chave InChI
KRJVQCZJJSUHHO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Aplicação
Atropisomeric MeOBIPHEP ligands
  • C–C coupling reactions
  • Ligand for palladium-catalyzed intramolecular allylic alkylation of unsaturated amides
  • Enantioselective hydrogenation of a-amino-ß-keto ester hydrochlorides catalyzed by an iridium complex
  • Asymmetric hydrogenation of aromatic ketones
Ligand for ruthenium-catalyzed greener amine synthesis by enamine reduction with hydrogen gas.
Asymmetric Synthesis of (S)-3-Amino-4-methoxy-butan-1-ol by Way of Reductive Amination
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5