288470
Benzyl chloride-α-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
α-Chlorotoluene-α-13C
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.538 (lit.)
p.e.
177-181 °C (lit.)
pf
−43 °C (lit.)
densidade
1.109 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
Cl[13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i6+1
chave InChI
KCXMKQUNVWSEMD-PTQBSOBMSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Heart,forestomach, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
165.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
74 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)