285749
DL-Ephedrine hydrochloride
99%
Sinônimo(s):
(±)-2-Ephedrinium hydrochloride, (±)-Ephedrine hydrochloride, DL-erythro-Ephedrine hydrochloride
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
188-190 °C
solubilidade
H2O: soluble 5%, clear, colorless
grupo funcional
amine
hydroxyl
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CN[C@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO.ClH/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,10-12H,1-2H3;1H/t8-,10-;/m1./s1
chave InChI
BALXUFOVQVENIU-GHXDPTCOSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.