284432
Octacosanoic acid
synthetic, ≥98%
Sinônimo(s):
Montanic acid
Ensaio
≥98%
forma
powder
pf
91-93 °C (lit.)
solubilidade
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C28H56O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28(29)30/h2-27H2,1H3,(H,29,30)
chave InChI
UTOPWMOLSKOLTQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)