283630
Vinylferrocene
97%
Sinônimo(s):
Ethenylferrocene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
core: iron
reagent type: catalyst
p.e.
80-85 °C/0.2 mmHg (lit.)
pf
51-53 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C=C[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C7H7.C5H5.Fe/c1-2-7-5-3-4-6-7;1-2-4-5-3-1;/h2-6H,1H2;1-5H;
chave InChI
LCPVTGDQYVLJHU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?