Key Documents
278971
Sigma-Aldrich
Diphenyl N-cyanocarbonimidate
97%
About This Item
Fórmula linear:
NCN=C(OC6H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
238.24
Beilstein:
4254248
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
155-158 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
N#C\N=C(/Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C14H10N2O2/c15-11-16-14(17-12-7-3-1-4-8-12)18-13-9-5-2-6-10-13/h1-10H
chave InChI
SLIKWVTWIGHFJE-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Aplicação
Diphenyl N-cyanocarbonimidate has been used in the preparation of:
  • N-substituted 2-amino-4H-3,1-benzoxazines
  • cyanoguanidine derivatives
  • oxadiazoles
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Bassem Sadek et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 18(11), 14186-14202 (2013-11-20)
Premedication with a combination of histamine H₁ receptor (H₁R) and H₂ receptor (H₂R) antagonists has been suggested as a prophylactic principle, for instance, in anaesthesia and surgery. Aiming at pharmacological hybrids combining H₁R and H₂R antagonistic activity, a series of
Tetrahedron Letters, 48, 2733-2733 (2007)
4H-3, 1-Benzoxazines, Their Salts and Dihydro Derivatives.(Review).
Gromachevskaya EV, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 39(2), 137-155 (2003)