Key Documents
27505
Sigma-Aldrich
D-Citrulline
≥99.0%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
(R)-2-Amino-5-ureidopentanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H13N3O3
Número CAS:
Peso molecular:
175.19
Beilstein:
1725415
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
product name
D-Citrulline, ≥99.0%
Ensaio
≥99.0%
forma
powder
atividade óptica
[α]20/D −20.5±2.0°, c = 2% in 1 M HCl
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@H](CCCNC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H13N3O3/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)/t4-/m1/s1
chave InChI
RHGKLRLOHDJJDR-SCSAIBSYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Sylvain V Costes et al.
PLoS computational biology, 3(8), e155-e155 (2007-08-07)
Several proteins involved in the response to DNA double strand breaks (DSB) form microscopically visible nuclear domains, or foci, after exposure to ionizing radiation. Radiation-induced foci (RIF) are believed to be located where DNA damage occurs. To test this assumption