About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H2(C6H5)2OH
Número CAS:
Peso molecular:
261.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
148-150 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(c(O)c(c1)-c2ccccc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H15NO/c19-15-11-16(13-7-3-1-4-8-13)18(20)17(12-15)14-9-5-2-6-10-14/h1-12,20H,19H2
chave InChI
YCOUFOVMXBWYIX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
4-Amino-2,6-diphenylphenol was used in the synthesis of 4-diazo-2,6-diphenylcyclohexa-2,5-dienone by undergoing diazotization in glacial acetic acid.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Equilibrium study of biphenyl-2-ol by infrared spectroscopy.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 14, 1663-1665 (1976)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
273066-1G | 4061825855097 |
273066-250MG |