Merck
Todas as fotos(5)
Key Documents
264806
Sigma-Aldrich
(2,5-Dimethoxyphenyl)acetyl chloride
99%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)2C6H3CH2COCl
Número CAS:
Peso molecular:
214.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.5385 (lit.)
pb
118 °C/0.8 mmHg (lit.)
densidade
1.227 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(OC)c(CC(Cl)=O)c1
InChI
1S/C10H11ClO3/c1-13-8-3-4-9(14-2)7(5-8)6-10(11)12/h3-5H,6H2,1-2H3
chave InChI
RAPIPBRHRYSAHQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
226.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
108 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter